Principaux documents
A8171
Sigma-Aldrich
D-Ala-Leu-Lys-7-amido-4-methylcoumarin
≥95% (HPLC)
5 MG
154,00 €
154,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
154,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H37N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
154,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)C(C)N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C25H37N5O5/c1-14(2)11-20(30-23(32)16(4)27)25(34)29-19(7-5-6-10-26)24(33)28-17-8-9-18-15(3)12-22(31)35-21(18)13-17/h8-9,12-14,16,19-20H,5-7,10-11,26-27H2,1-4H3,(H,28,33)(H,29,34)(H,30,32)
Clé InChI
FHYIXLQAMONDNN-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Fluorogenic substrate for plasmin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Direct photometric or fluorometric assay of proteinases using substrates containing 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin.
R E Smith et al.
Thrombosis research, 17(3-4), 393-402 (1980-02-01)
María D Valls et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 654104-654104 (2021-05-15)
Adenosine A2A receptor mediates the promotion of wound healing and revascularization of injured tissue, in healthy and animals with impaired wound healing, through a mechanism depending upon tissue plasminogen activator (tPA), a component of the fibrinolytic system. In order to