A7845
ATPO
solid
Synonyme(s) :
(R,S)-2-Amino-3-[5-tert-butyl-3-(phosphonomethoxy)-4-isoxazolyl]propionic acid
About This Item
Forme
solid
Solubilité
1 M NaOH: soluble 7 mg/mL
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1onc(OCP(O)(O)=O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C11H19N2O7P/c1-11(2,3)8-6(4-7(12)10(14)15)9(13-20-8)19-5-21(16,17)18/h7H,4-5,12H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,16,17,18)
Clé InChI
AGSOOCUNMTYPSE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable