Merck
Passer à
A7793
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98%
Synonyme(s) :
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeSt QuentinFallavier
38,60 €
500 mg
Date d'expédition estimée le01 juin 2026DeSt QuentinFallavier
323,00 €
1 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
585,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
MDL number:
38,60 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2026Détails
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Aminolevulinic acid formed from glycine and succinyl CoA by ALA synthase is the first compound in prophyrin biosynthesis pathway. 5-Aminolevulinic acid is used in photodynamic therapy. This compound may be used to study the effects of photodynamic therapy in vitro.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in heme biosynthesis.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C7477A3785A6969
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98.0%
assay
≥98%
assay
98.5-101.0%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c