A7674
Anti-AOP1 antibody, Mouse monoclonal
clone AOP-38, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Antioxidant-like Protein 1, Anti-PRDX3, Anti-Peroxiredoxin 3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AOP-38, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25 kDa
Espèces réactives
monkey, chicken, canine, rat, human, mouse, hamster
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia, Jurkat, cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDX3(10935)
mouse ... Prdx3(11757)
rat ... Prdx3(64371)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable