A5977
Anti-VSV-G−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
1.0-1.5 mg/mL, clone P5D4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
578,00 €
About This Item
578,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P5D4, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Concentration
1.0-1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using 20-50 ng of a purified VSV-G tagged fusion protein
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable