Documents
A5635
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Ala-Ala-Ala methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(C)=O