Documents
A5297
Sigma-Aldrich
Aurovertin B from Calcarisporium arbuscula
~95% (balance other aurovertins)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H32O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
~95% (balance other aurovertins)
Température de stockage
2-8°C
Mulherin, L.J., et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 874-874 (1974)
Osselton, M.D., et al.
Biochemical Society Transactions, 2, 200-200 (1974)