A5230
Anti-ARF6 antibody, Mouse monoclonal
clone ARFAG, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
ARF6 Antibody - Anti-ARF6 antibody, Mouse monoclonal, Arf6 Antibody, Anti-ADP-Ribosylation Factor 6
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ARFAG, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 18 kDa
Espèces réactives
bovine, canine, rat, human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using MDCK total cell extract.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARF6(382)
rat ... Arf6(79121)
Description générale
Application
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable