A4326
Arylamine acetyltransferase from pigeon liver
lyophilized powder, ~0.5 units/mg protein
Synonyme(s) :
NAT
About This Item
Source biologique
pigeon liver
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
~0.5 units/mg protein
Composition
Protein, ~10% biuret
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable