A3612
Ceftizoxime sodium salt
Synonyme(s) :
Ceftizoxime sodium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to faint yellow
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C13H13N5O5S2.Na/c1-23-17-7(5-4-25-13(14)15-5)9(19)16-8-10(20)18-6(12(21)22)2-3-24-11(8)18;/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/b17-7-;/t8-,11-;/m1./s1
Clé InChI
ADLFUPFRVXCDMO-LIGXYSTNSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable