Principaux documents
A3555
Sigma-Aldrich
Acide arachidonique
from Porcine liver, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% (GC)
Synonyme(s) :
Acide cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatétraénoïque, Acide eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tétraénoïque, Immunocytophyte
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.47
Beilstein:
1713889
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Porcine liver
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
clear colorless to very faintly yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.4872 (lit.)
pb
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
Pf
−49 °C (lit.)
Solubilité
absolute ethanol: 10 mg/mL
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide arachidonique (AA) est un acide gras insaturé ω6 et l'un des phospholipides constituant les membranes cellulaires. La phospholipase A2 libère l'AA des phospholipides de la membrane en réponse à l'inflammation. L'AA est ensuite métabolisé en prostaglandines et en thromboxanes par au moins deux isoformes de cyclooxygénases (COX), en leucotriènes et en lipoxines par des lipoxygénases et en acides époxyeicosatriènoïque par le métabolisme catalysé par les cytochromes P450. AA et ses métabolites jouent d'importants rôles dans divers processus biologiques, dont la transduction des signaux, la contraction des muscles lisses, la chimiotaxie, la prolifération et la différenciation cellulaire, et l'apoptose. L'AA se lie à une sous-unité de la protéine G et inhibe l'activité des protéines GAP (protéines d'activation de la GTPase Ras). La capture de l'AA par les cellules demande de l'énergie et implique le transport à travers la membrane plasmatique facilité par des protéines.
L'acide arachidonique et ses métabolites jouent d'importants rôles dans divers processus biologiques, dont la transduction des signaux, la contraction des muscles lisses, la chimiotaxie, la prolifération et la différenciation cellulaire, et l'apoptose.
L'acide arachidonique stimule l'adhérence des cellules de cancer humain métastatique MDA-MB-435 aux molécules de la matrice extracellulaire (le collagène IV et la vitronectine) .
Conditionnement
Sealed ampule.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Zhuoming Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 281(23), 16043-16051 (2006-04-15)
Dbs was identified in a cDNA-based expression screen for sequences that can cause malignant growth when expressed in murine fibroblasts. In previous studies we have shown that Dbs is a Rho-specific guanine nucleotide exchange factor that can activate RhoA and/or
Ninna Struck Rossen et al.
PloS one, 6(9), e25196-e25196 (2011-10-04)
Cell adhesion and migration are essential for the evolution, organization, and repair of living organisms. An example of a combination of these processes is the formation of new blood vessels (angiogenesis), which is mediated by a directed migration and adhesion
Donghui Liu et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 301(3), C739-C748 (2011-07-08)
High-density lipoprotein (HDL) can induce cyclooxygenase-2 (COX-2) expression and prostacyclin I-2 (PGI-2) release in endothelial cells to exert multiple antiatherogenic functions. This effect has been attributed mainly to the role of sphingosine-1-phosphate (S1P) integrated in HDL. However, whether apolipoprotein A-I
Akinobu Hayashi et al.
Oncology letters, 8(4), 1513-1518 (2014-09-10)
Transforming growth factor β1 (TGFβ1) regulates a variety of cellular functions, including cell growth, apoptosis and differentiation. The aim of the current study was to investigate the alterations of phenotypic events in the long-term exposure of prostate cancer (PCa) cells
Song Xu et al.
Journal of virology, 86(23), 13025-13037 (2012-09-28)
Similar to other positive-sense, single-stranded RNA viruses, hepatitis C virus (HCV) replicates its genome in a remodeled intracellular membranous structure known as the membranous web (MW). To date, the process of MW formation remains unclear. It is generally acknowledged that