Documents
A3500
Sigma-Aldrich
1-Acetoxycyclopentanecarbonitrile
liquid
Synonyme(s) :
1-Cyanocyclopentyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N