Merck
A3097
[Pro18, Asp21]-Amyloid β Protein Fragment 17-21 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), solid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H43N5O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
637.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Inhibits amyloid formation in vitro and amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Inhibits amyloid formation in vitro, prevents amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and completely blocks amyloid fibrial formation in rat brain.