Documents
A2627
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-monophosphoramidate sodium salt
~95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N6NaO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Pureté
~95%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(N)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Clé InChI
ALRHXZAMLVPXPL-MCDZGGTQSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Intermediate for nucleotide synthesis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable