A2269
2-Acetamidofluorene
Synonyme(s) :
N-(2-Fluorenyl)acetamide, 2-AAF, 2-Acetamidofluorene, N-Acetyl-2-aminofluorene
About This Item
Produits recommandés
Pf
192-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N