A2267
1-Amino-1-deoxy-β-D-galactose
Synonyme(s) :
β-D-Galactosylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 60.00 to 64.00°, c = 18.00-22.00 mg/mL in water
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13NO5/c7-6-5(11)4(10)3(9)2(1-8)12-6/h2-6,8-11H,1,7H2
Clé InChI
WCWOEQFAYSXBRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable