A1471
A-85783
Synonyme(s) :
(R)-6-(4-Fluorophenyl)-N,N-dimethyl-3-[3-(3-pyridinyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]thiazol-7-yl]carbonyl-1H-indole-1-carboxamide
About This Item
Forme
solid
Pf
185.3-186.5 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 13 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccn3[C@H](SCc23)c4cccnc4)c5ccc(cc15)-c6ccc(F)cc6
InChI
1S/C29H23FN4O2S/c1-32(2)29(36)34-16-24(22-10-7-19(14-25(22)34)18-5-8-21(30)9-6-18)27(35)23-11-13-33-26(23)17-37-28(33)20-4-3-12-31-15-20/h3-16,28H,17H2,1-2H3/t28-/m1/s1
Clé InChI
YGUVFPOGHIKVPP-MUUNZHRXSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable