Principaux documents
A1314
Sigma-Aldrich
3′-N-Acetylneuraminyl-3-fucosyllactose sodium salt
Synonyme(s) :
α-Neu-5Ac-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-(α-Fuc-[1→3])-Glc, SFL
About This Item
Formule linéaire :
C29H48NO23Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
801.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1OC(OC(C(O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Z Shen et al.
Analytical biochemistry, 279(1), 37-45 (2000-02-23)
Oligosaccharides in human milk inhibit enteric pathogens in vitro and in vivo. Neutral milk oligosaccharides vary among individuals and over the course of lactation. To study such variation in the acidic milk oligosaccharides, a sensitive, convenient, quantitative method is needed.