Key Documents
A0811
Sigma-Aldrich
Anthranilyl-His-Lys-Ala-Arg-Val-Leu-p-nitro-Phe-Glu-Ala-Nle-Ser amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C65H100N20O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1433.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Composition
Peptide content, ~70%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccc(cc1)N(=O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc2cnc[nH]2)NC(=O)c3ccccc3N)C(C)C)C(=O)NC(CO)C(N)=O
Substrats
HIV protease substrate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dunn, B.M., et al.
Abstract - 12th American Peptide Symposium (1991)