Principaux documents
A0652
Sigma-Aldrich
5-Androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-etienic acid, 3β-Hydroxyetio-5-cholenic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Impuretés
≤1 mol/mol ethanol
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable