A0430
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
ACPC
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98%
Forme
powder
Pf
231 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-4(1-2-4)3(6)7;/h1-2,5H2,(H,6,7);1H
Clé InChI
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902) , GRINA(2907)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable