A0349
Anti-l-Afadin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~200 kDa
Espèces réactives
canine, mouse, rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000 using mouse liver sections.
indirect immunofluorescence: 1:500 using MDCK cells and cultured human HepG2 cells.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using extract of rat brain
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MLLT4(4301)
mouse ... Mllt4(17356)
rat ... Mllt4(26955)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunofluorescence experiments
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable