Principaux documents
94152
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide
for click labeling
Synonyme(s) :
4-Amino-9-(2-azidoethyl)-1,8-naphthalimide, 4-Aminonaphthalimide-X-N3, 6-Amino-2-(2-azidoethyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, ANA-Azide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.27
Beilstein:
19893166
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Solubilité
methanol: 0.5 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
Fluorescence
λex 440 nm; λem 540 nm±10 nm in methanol
Adéquation
conforms to structure for Infrared spectrum
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2C(=O)N(CCN=[N+]=[N-])C(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C14H11N5O2/c15-11-5-4-10-12-8(11)2-1-3-9(12)13(20)19(14(10)21)7-6-17-18-16/h1-5H,6-7,15H2
Clé InChI
AJSSCUILIXXVCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable