93546
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Salmon Glu
About This Item
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable