89822
N-Arachidoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Cer(d18:1/20:0), (2S,3R,4E)-2-(Eicosanoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Arachidoyl-D-erythro-sphingosine, N-Eicosanoyl-D-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]eicosanamide, C20 Ceramide (d18:1/20:0), C20-Ceramide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Composition
carbon content, 76.84%
hydrogen content, 12.73%
nitrogen content, 2.36%
Type de lipide
sphingolipids
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H75NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h31,33,36-37,40-41H,3-30,32,34-35H2,1-2H3,(H,39,42)/b33-31+/t36-,37+/m0/s1
Clé InChI
XWBWIAOWSABHFI-NUKVNZTCSA-N
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable