Principaux documents
88716
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 2.0 M – PEG 6000 10% (w/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 1/Kit-No 70437
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
Densité
1.09 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves