Principaux documents
83465
Sigma-Aldrich
RBS T230
concentrate
Synonyme(s) :
RBS Viro
1 L
108,00 €
10 L
561,00 €
108,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
108,00 €
10 L
561,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
108,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Description
foaming detergent
Forme
liquid
Qualité
concentrate
Technique(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
pH
6.0-7.5
Densité
1.07 g/mL at 20 °C
Application
foaming detergent for cleaning all glass and metallic equipment in virology and medicine
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Informations légales
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves