81333
Poly-L-lysine hydrobromide
mol wt 20,000-30,000
About This Item
Forme
fibers
Poids mol.
20,000-30,000
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable