Principaux documents
78582
Sigma-Aldrich
MES pH 6.5; 0.05M – Sodium chloride 0.2M – L-Glutathione red. 0.005M – L-Glutathione ox. 0.001M solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 15/Kit-No 96827
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
6.5±0.2 ( in neat)
Densité
1.01 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves