Principaux documents
78127
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane
≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
Chalcogran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446
Chaîne SMILES 
CCC1CCC2(CCCO2)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Park beetle pheromone, plant protectant[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
J A Byers et al.
Die Naturwissenschaften, 87(11), 503-507 (2001-01-11)
Volatiles from leaves or bark of nonhost birch (Betula pendula) and Norway spruce (Picea abies) dramatically reduced the attraction of the bark beetle, Pityogenes bidentatus (Coleoptera: Scolytidae), to their aggregation pheromone components (cis-verbenol and grandisol) in the field. In addition