77470
Phenanthrene
purum, for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
purum
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Point d'ébullition
340 °C (lit.)
Pf
98-100 °C (lit.)
98-100 °C
Solubilité
dioxane: soluble
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluorescence
λex 254 nm; λem 378 nm in cyclohexane
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Clé InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable