74436
Nonyl-β-D-1-thiomaltoside
≥98% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Pureté
≥98% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +36±1°, c = 0.1% in methanol
Poids mol.
484.60 g/mol
CMC
3.2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H40O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-32-21-18(28)16(26)19(13(11-23)30-21)31-20-17(27)15(25)14(24)12(10-22)29-20/h12-28H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
AFOMEWLJBOWKCP-OHQXVXRSSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable