72989
Sodium chloride 0.15M – TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.1M – Polyethylene glycol 6000 12 % (w/v) solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 40/Kit-No 73513
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.03 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves