72987
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-NBDG, 2-[N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxy-D-glucose
About This Item
Source biologique
synthetic
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Fluorescence
λex 494 nm; λem 551 nm in DMSO
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)C=O
InChI
1S/C12H14N4O8/c17-3-6(11(20)12(21)8(19)4-18)13-5-1-2-7(16(22)23)10-9(5)14-24-15-10/h1-3,6,8,11-13,18-21H,4H2/t6-,8+,11+,12+/m0/s1
Clé InChI
QUTFFEUUGHUPQC-ILWYWAAHSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable