Principaux documents
71776
Sigma-Aldrich
N-(+)-Biotinyl-3-aminopropylammonium trifluoroacetate
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3-Aminopropyl)biotinamide trifluoroacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H24N4O2S · C2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.44
Beilstein:
8665808
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)F.[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C13H24N4O2S.C2HF3O2/c14-6-3-7-15-11(18)5-2-1-4-10-12-9(8-20-10)16-13(19)17-12;3-2(4,5)1(6)7/h9-10,12H,1-8,14H2,(H,15,18)(H2,16,17,19);(H,6,7)/t9-,10-,12-;/m0./s1
Clé InChI
XIFKYHZIURRTHB-SVMJMOIZSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Novel reagent for labeling of electrophilic derivatives with biotin[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A. Boudi et al.
Synthetic Communications, 29, 3137-3137 (1999)