70797
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
lyophilized powder, beige, 4-8 U/mg
Synonyme(s) :
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
4-8 U/mg
Poids mol.
Mr ~63000
Couleur
beige
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable