Principaux documents
69241
Sigma-Aldrich
17α-Methyltestosterone
tested according to USP
Synonyme(s) :
17β-Hydroxy-17α-méthyl-4-androstène-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.45
Beilstein:
2057425
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Agence
tested according to USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
162-168 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Barbara J Attardi et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 110(3-5), 214-222 (2008-06-17)
Dimethandrolone undecanoate (DMAU: 7alpha,11beta-dimethyl-19-nortestosterone 17beta-undecanoate) is a potent orally active androgen in development for hormonal therapy in men. Cleavage of the 17beta-ester bond by esterases in vivo leads to liberation of the biologically active androgen, dimethandrolone (DMA), a 19-norandrogen. For