Principaux documents
55861
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
5 μm particle size, std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Synonyme(s) :
PS-MAGFluoOrange_SA
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Description
size: 5μm
Composition
iron oxide, ≥20%
Concentration
0.1% (solid)
Taille des particules
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Densité
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluorescence
λex 525 nm; λem 554 nm
Température de stockage
2-8°C
Composants
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Streptavidin modified
FluoOrange fluorescent dye
Remarque sur l'analyse
Binding capacity for FITC-Biotin: >500 pmol/mg
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C