52388
α-Homonojirimycin
≥98.0% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1N[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO5/c9-1-3-5(11)7(13)6(12)4(2-10)8-3/h3-13H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7+/m1/s1
Clé InChI
CLVUFWXGNIFGNC-OVHBTUCOSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable