Documents
52001-027
Sigma-Aldrich
DNAstable® Blood LD
10 mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Qualité
for molecular biology
Forme
dry
Température de stockage
room temp
Conditionnement
1 bottle
Forme physique
10 mL screw cap bottle, DNAstable Blood LD Handbook
Informations légales
DNAstable is a registered trademark of Biomatrica
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable