51963
Esterase from Bacillus subtilis
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.8 U/mg
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
crystalline
crystals
powder or flakes
Activité spécifique
≥0.8 U/mg
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable