51282
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1,5-Dideoxy-1,5-imino-L-fucitol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (TLC)
Chaîne SMILES
Cl.C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
Clé InChI
SHSBWMUIVLOMIL-NQZVPSPJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable