50492
Atto Rho101 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
90% (Coupling efficiency with benzylamine, HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Transmittance
254 nm
586 nm
Fluorescence
λex 586 nm; λem 610 nm
λ
in ethanol (0.1% trifluoroacetic acid)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable