49845
ASB-C80
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
3-{N,N-Dimethyl-N-[3-(4-octylbenzoylamino)propyl]ammonio}propanesulfonate, N,N-Dimethyl-N-[3-[(4-octylbenzoyl)amino]propyl]-3-sulfo-1-propanaminium inner salt, C80 Detergent
About This Item
Description
zwitterionic
Pureté
≥95% (TLC)
Poids mol.
440.64 g/mol
Chaîne SMILES
CCCCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H40N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-12-21-13-15-22(16-14-21)23(26)24-17-10-18-25(2,3)19-11-20-30(27,28)29/h13-16H,4-12,17-20H2,1-3H3,(H-,24,26,27,28,29)
Clé InChI
AQVJFUZGGMXMED-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable