46058
Esterase from porcine liver
lyophilized, powder, slightly beige, ≥50 U/mg
Synonyme(s) :
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine liver
Forme
lyophilized solid
powder
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
≥50 U/mg
Poids mol.
Mr ~162000
Couleur
slightly beige
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable