Key Documents
43605
Sigma-Aldrich
1,1′-Dipropyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
DiIC3(3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H37IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.52
Numéro Beilstein :
9604018
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 548 nm; λem 599 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C3=[N+](CCC)c4ccccc4C3(C)C