Principaux documents
42726
Supelco
3-(4,6-Difluorotriazinylamino)-7-methoxycoumarin
≥95% (coupling to amines)
Synonyme(s) :
FAMC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8F2N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥95% (coupling to amines)
Fluorescence
λex 340 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C=C(Nc3nc(F)nc(F)n3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H8F2N4O3/c1-21-7-3-2-6-4-8(10(20)22-9(6)5-7)16-13-18-11(14)17-12(15)19-13/h2-5H,1H3,(H,16,17,18,19)
Clé InChI
HHJOBSJNFNVLNR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable