Merck
Passer à
40530
Poly(ethylene glycol) octyl ether
Synonyme(s) :
C8En (n = 2 to 9), Polyethylene glycol, n-Octylpolyoxyethylene, Octyl-POE, Polyethylene glycol monooctyl ether, Rosenbusch-Tenside
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
165,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH2(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
165,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.452
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
ZQCIMPBZCZUDJM-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
71578P4654732621
form
liquid
form
paste, viscous liquid (clear)
form
-
form
chunks, powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.452
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 2
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c