32318
Diethylenetriaminepentaacetic acid
for complexometry, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, N,N-Bis(2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl)glycine, DETAPAC, DTPA, Penta(carboxymethyl)diethylenetriamine, Pentetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for complexometry
Essai
≥99.0% (KT)
≥99.0%
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Pf
219-220 °C (lit.)
Solubilité
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
Clé InChI
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - closed cup