Principaux documents
31630
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Diethyl squarate, Squaric acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C4(=O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro Beilstein :
640626
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
n20/D 1.509
Point d'ébullition
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of substituted and fused p-benzoquinones and of cyclopentenediones
S.T. Perri et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 1897-1897 (1990)
S. Iyer et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 2759-2759 (1987)
M.W. Reed et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4166-4166 (1988)
L.D. Foland et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 975-975 (1989)